Merck
596795
Sigma-Aldrich
2-ヨード-1,3-ジメチルベンゼン
97%
別名:
2-ヨード-m-キシレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
IC6H3(CH3)2
CAS番号:
分子量:
232.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.6030 (lit.)
bp
223-224 °C (lit.)
密度
1.608 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cccc(C)c1I
InChI
1S/C8H9I/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,1-2H3
InChI Key
QTUGGVBKWIYQSS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
596795-BULK:
596795-1G:
596795-VAR:
596795-5G:4548173989600