Merck
596310
Sigma-Aldrich
1-(3-クロロプロピル)ピペリジン 一塩酸塩
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H16ClN · HCl
CAS番号:
分子量:
198.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
219-223 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[H].ClCCCN1CCCCC1
InChI
1S/C8H16ClN.ClH/c9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10;/h1-8H2;1H
InChI Key
OBOBUDMMFXRNDO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
596310-BULK:
596310-10G:
596310-VAR:
試験成績書(COA)