Merck
595748
Sigma-Aldrich
Poly(Disperse Orange 3 acrylamide)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
転移温度
Tg (DSC) 111 °C (onset)
溶解性
chloroform: soluble
toluene: soluble
λmax
377 nm
詳細
NLOポリマー
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)