Merck
595225
Sigma-Aldrich
1-(1,1-ジメチルヘプチル)-3,5-ジメトキシベンゼン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H3C(CH2)5 C(CH3)2 C6H3(OCH3)2
CAS番号:
分子量:
264.40
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
屈折率
n20/D 1.500 (lit.)
bp
122 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCC(C)(C)c1cc(OC)cc(OC)c1
InChI
1S/C17H28O2/c1-6-7-8-9-10-17(2,3)14-11-15(18-4)13-16(12-14)19-5/h11-13H,6-10H2,1-5H3
InChI Key
MYYOUJBZUGHFNX-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
595225-VAR:
595225-1G:
595225-BULK:
595225-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)