Merck
595136
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-methylpyridine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6FN
CAS番号:
分子量:
111.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.4730 (lit.)
bp
158-159 °C (lit.)
密度
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(F)nc1
InChI
1S/C6H6FN/c1-5-2-3-6(7)8-4-5/h2-4H,1H3
InChI Key
AOSOZARHUJMBLZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
118.9 °F - closed cup
引火点(℃)
48.3 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
595136-VAR:
595136-BULK:
595136-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)