Merck
595004
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-methylbenzoyl chloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H3(CH3)COCl
CAS番号:
分子量:
172.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5320 (lit.)
bp
129-133 °C/17 mmHg (lit.)
密度
1.215 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1cc(ccc1F)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H6ClFO/c1-5-4-6(8(9)11)2-3-7(5)10/h2-4H,1H3
InChI Key
FMFLKTDRPXYUGP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
595004-1G:
595004-5G:
595004-VAR:
595004-BULK:
試験成績書(COA)