Merck
594695
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asp-OH-2-13C
99 atom % 13C
別名:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-aspartic-2-13C acid, L-Aspartic-2-13C acid, N-Fmoc dervative
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2CCH213CH(NH-Fmoc)CO2H
CAS番号:
分子量:
356.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
フォーム
solid
テクニック
bio NMR: suitable
mp
179-181 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量シフト
M+1
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)C[13C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C19H17NO6/c21-17(22)9-16(18(23)24)20-19(25)26-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16H,9-10H2,(H,20,25)(H,21,22)(H,23,24)/t16-/m0/s1/i16+1
InChI Key
KSDTXRUIZMTBNV-JCETWUESSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
594695-VAR:
594695-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)