Merck
593966
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorophenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H2BBrF4O2
CAS番号:
分子量:
272.79
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
mp
150-154 °C (lit.)
SMILES記法
OB(O)c1c(F)c(F)c(Br)c(F)c1F
InChI
1S/C6H2BBrF4O2/c8-2-5(11)3(9)1(7(13)14)4(10)6(2)12/h13-14H
InChI Key
WFADCDXWIFNRJC-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Contains varying amounts of anhydride
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
593966-VAR:
593966-1G:
593966-BULK:
593966-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)