Merck
593729
Sigma-Aldrich
N-Methyl-m-toluidine
97%
別名:
N-Methyl-3-toluidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4NHCH3
CAS番号:
分子量:
121.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5560 (lit.)
bp
204-206 °C/5 mmHg (lit.)
密度
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CNc1cccc(C)c1
InChI
1S/C8H11N/c1-7-4-3-5-8(6-7)9-2/h3-6,9H,1-2H3
InChI Key
FBGJJTQNZVNEQU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
194.0 °F
引火点(℃)
90 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
593729-1G:4548173287836
593729-5G:4548173287843
593729-BULK:
593729-VAR:
試験成績書(COA)