Merck
593621
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-fluorophenylboronic acid
別名:
5-ブロモ-2-フルオロベンゼンボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H3(F)B(OH)2
CAS番号:
分子量:
218.82
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
mp
144-149 °C (lit.)
SMILES記法
OB(O)c1cc(Br)ccc1F
InChI
1S/C6H5BBrFO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,10-11H
InChI Key
IGBDPRKNAFOOGY-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Contains varying amounts of anhyride
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
593621-10G:
593621-VAR:
593621-1G:
593621-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)