Merck
593419
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-iodophenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H3(I)B(OH)2
CAS番号:
分子量:
265.82
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
mp
>230 °C (lit.)
SMILES記法
OB(O)c1cc(I)ccc1F
InChI
1S/C6H5BFIO2/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3,10-11H
InChI Key
QZPDCZSOVJLEKB-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Contains varying amounts of anhydride
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
593419-10G:4548173995274
593419-1G:
593419-BULK:
593419-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)