Merck
592773
Sigma-Aldrich
5-(3,4-Dichlorophenyl)-2-furoic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H6Cl2O3
CAS番号:
分子量:
257.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
236-240 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
chloro
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(o1)-c2ccc(Cl)c(Cl)c2
InChI
1S/C11H6Cl2O3/c12-7-2-1-6(5-8(7)13)9-3-4-10(16-9)11(14)15/h1-5H,(H,14,15)
InChI Key
GNXLBNMHCYYSPU-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
592773-1G:
592773-BULK:
592773-VAR:
592773-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)