Merck
592072
Sigma-Aldrich
Phenethyl-2-13C-amine
99 atom % 13C
別名:
ß-Benzeneethanamine-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H513CH2CH2NH2
CAS番号:
分子量:
122.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
bp
197-200 °C (lit.)
密度
0.970 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
NC[13CH2]c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7,9H2/i6+1
InChI Key
BHHGXPLMPWCGHP-PTQBSOBMSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
177.8 °F - closed cup
引火点(℃)
81 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
592072-BULK:
592072-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)