Merck
591963
Sigma-Aldrich
ポリ(2,2,2-トリフルオロエチルメタクリル酸)
別名:
メタクリル酸2,2,2-トリフルオロエチルポリマー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH2C(CH3)(CO2CH2CF3)]n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
形状
solid
屈折率
n20/D 1.418 (lit.)
n20/D 1.42 (lit.)
粘度
12.6 cP, 1 % in methylene chloride
mp
50-52 °C (lit.)
転移温度
Tg 69 °C(lit.)
溶解性
DMSO: soluble
NMP: soluble
THF: soluble
methylene chloride: soluble
InChI
1S/C6H7F3O2/c1-4(2)5(10)11-3-6(7,8)9/h1,3H2,2H3
InChI Key
QTKPMCIBUROOGY-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
光導波路内のクラッド層用の低屈折率のポリマー。 透明低表面張力ポリマー。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
591963-BULK:
591963-1G:
591963-VAR:
591963-200MG:
試験成績書(COA)