Merck
590827
Sigma-Aldrich
3-フェノキシフェニル酢酸
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5OC6H4CO2H
CAS番号:
分子量:
228.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
88-91 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
phenoxy
SMILES記法
OC(=O)Cc1cccc(Oc2ccccc2)c1
InChI
1S/C14H12O3/c15-14(16)10-11-5-4-8-13(9-11)17-12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10H2,(H,15,16)
InChI Key
LEMRHTTWKDVQEI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
590827-BULK:
590827-VAR:
590827-1G:
590827-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)