Merck
590169
Sigma-Aldrich
2-クロロ-6-フルオロフェノール
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(F)OH
CAS番号:
分子量:
146.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
62-65 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1c(F)cccc1Cl
InChI
1S/C6H4ClFO/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,9H
InChI Key
QIAQIYQASAWZPP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
590169-25G:
590169-VAR:
590169-5G:
590169-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)