Merck
589500
Sigma-Aldrich
DL-Proline-2-d1
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5DH8NO2
CAS番号:
分子量:
116.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
mp
208 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[2H]C1(CCCN1)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/i4D
InChI Key
ONIBWKKTOPOVIA-QYKNYGDISA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
589500-VAR:
589500-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)