Merck
589063
Sigma-Aldrich
2-ケト-3-メチル-13C-ブチリック-4-13C,3-d酸 ナトリウム塩
98 atom % D, 99 atom % 13C, 97% (CP)
別名:
Sodium α-ketoisovalerate-3-(methyl-13C),4-13C,3-d1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH3CD(13CH3)COCO2Na
CAS番号:
分子量:
141.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % D
品質水準
アッセイ
97% (CP)
形状
solid
テクニック
bio NMR: suitable
mp
227-230 °C (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
[Na+].[2H]C([13CH3])([13CH3])C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H8O3.Na/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3D;
InChI Key
WIQBZDCJCRFGKA-VQUYYKNDSA-M
関連するカテゴリー
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
589063-100MG:
589063-BULK:
589063-VAR:
589063-500MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.