Merck
588881
Sigma-Aldrich
シクロヘキサン-1,2,4,5-テトラカルボン酸, cis体およびtrans体混合物
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H8(CO2H)4
CAS番号:
分子量:
260.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
形状
solid
mp
>220 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)C1CC(C(CC1C(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H12O8/c11-7(12)3-1-4(8(13)14)6(10(17)18)2-5(3)9(15)16/h3-6H,1-2H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)
InChI Key
ZPAKUZKMGJJMAA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
588881-5G:
588881-VAR:
588881-BULK:
588881-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)