Merck
588180
Sigma-Aldrich
1-ジメチルアミノ-2-プロピルアミン
98%
別名:
N,N-ジメチルプロピレンジアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(NH2)CH2N(CH3)2
CAS番号:
分子量:
102.18
Beilstein:
969185
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.421 (lit.)
bp
113 °C (lit.)
密度
0.792 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(N)CN(C)C
InChI
1S/C5H14N2/c1-5(6)4-7(2)3/h5H,4,6H2,1-3H3
InChI Key
RRQHLOZQFPWDCA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
95.0 °F - closed cup
引火点(℃)
35 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
588180-10G:
588180-50G:
588180-BULK:
588180-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)