Merck
587893
Sigma-Aldrich
4,4′-Diaminodiphenyl sulfone-15N2
98 atom % 15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2S(C6H415NH2)2
CAS番号:
分子量:
250.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
製品587893は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
98 atom % 15N
mp
175-177 °C (lit.)
SMILES記法
[15NH2]c1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc([15NH2])cc2
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)