Merck
587079
Sigma-Aldrich
4-Amino-5-chloro-2-(methoxy-13C, d3)-benzoic acid
99 atom % 13C, 99 atom % D, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC7H5D3NO3Cl
CAS番号:
分子量:
205.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
99 atom % D
アッセイ
97% (CP)
形状
solid
mp
206 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H][13C]([2H])([2H])Oc1cc(N)c(Cl)cc1C(O)=O
InChI
1S/C8H8ClNO3/c1-13-7-3-6(10)5(9)2-4(7)8(11)12/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12)/i1+1D3
InChI Key
RVEATKYEARPWRE-KQORAOOSSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
587079-BULK:
587079-VAR:
試験成績書(COA)