Merck
586722
Sigma-Aldrich
L-Alanine-1-13C,3,3,3-d3
99 atom % 13C, 99 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3CH(NH2)13CO2H
CAS番号:
分子量:
93.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
99 atom % D
光学活性
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 1 M HCl
mp
314.5 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])[C@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1D3,3+1
InChI Key
QNAYBMKLOCPYGJ-APTMEMSLSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
586722-BULK:
586722-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)