Merck
579629
Sigma-Aldrich
2-Nitrophloroglucinol
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5NO5
CAS番号:
分子量:
171.11
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
solid
mp
189-193 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1cc(O)c(c(O)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO5/c8-3-1-4(9)6(7(11)12)5(10)2-3/h1-2,8-10H
InChI Key
QSVQZFVXAUGEMT-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
579629-BULK:
579629-1G:
579629-5G:
579629-VAR:
試験成績書(COA)