Merck
578754
Sigma-Aldrich
N-(4-フェニルボロン)スクシンアミド酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(OH)2BC6H4NHCOCH2CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
237.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
mp
165-169 °C (lit.)
官能基
amide
carboxylic acid
SMILES記法
OB(O)c1ccc(NC(=O)CCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C10H12BNO5/c13-9(5-6-10(14)15)12-8-3-1-7(2-4-8)11(16)17/h1-4,16-17H,5-6H2,(H,12,13)(H,14,15)
InChI Key
VYUCUZOJUHAJLU-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • コンビナトーリアル人工受容体アレイ(CARA)の構築
  • 抗腫瘍剤としての、ペヒマン縮合とPd触媒鈴木カップリングを介した、ヒドロキシクマリンとピラノクマリンの調製
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
578754-5G:
578754-VAR:
578754-BULK:
578754-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)