Merck
578452
Sigma-Aldrich
1-ペンテン-1-イルボロン酸
≥95%
別名:
1-ペンテニルボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H11BO2
CAS番号:
分子量:
113.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95%
形状
solid
mp
100-105 °C (lit.)
SMILES記法
[H]\C(CCC)=C(\[H])B(O)O
InChI
1S/C5H11BO2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h4-5,7-8H,2-3H2,1H3/b5-4+
InChI Key
SYKWJOZHNDPWIM-SNAWJCMRSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • 8-チオメチル置換BODIPYから出発するリーベスカインド・スローグル・クロスカップリングを介した8-アルケニルボロンジピロメテン色素の合成
  • ロジウムおよびパラジウムで触媒される、エニンアセテートとエニンカルボネートとの置換反応
  • 有機金ホスフィン錯体のハロゲン化とプロトデアウレーション反応
  • ルイス酸触媒によるナザロフ反応
  • パラジウム触媒によるタンデム分子内C-Nと分子間鈴木カップリング反応
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
578452-5G:
578452-BULK:
578452-VAR:
578452-1G:
試験成績書(COA)