Merck
577855
Sigma-Aldrich
Acetic acid-2-13C,d4
99 atom % 13C, 98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CD3CO2D
CAS番号:
分子量:
65.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
51113400
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
密度
1.136 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]OC(=O)[13C]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1+1D3/hD
InChI Key
QTBSBXVTEAMEQO-QSDIBYPISA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
104.0 °F - closed cup
引火点(℃)
40 °C - closed cup