Merck
575763
Sigma-Aldrich
Sodium hydrogen periodate
99.999% trace metals basis
別名:
オルト過ヨウ素酸二水素三ナトリウム, トリパラ過ヨウ素酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na3H2IO6
CAS番号:
分子量:
293.89
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
アッセイ
99.999% trace metals basis
形状
powder
反応適合性
reagent type: oxidant
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].OI(O)([O-])([O-])([O-])=O
InChI
1S/H5IO6.3Na/c2-1(3,4,5,6)7;;;/h(H5,2,3,4,5,6,7);;;/q;3*+1/p-3
InChI Key
DSYMXPNUZLZKOA-UHFFFAOYSA-K
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
過よう素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
Jan Code
575763-20G:4548173995083
575763-50G:4548173995090
575763-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)