Merck
575445
Sigma-Aldrich
3-(4-Methoxyphenoxy)-1-iodopropane
95%
別名:
3-(4-Methoxyphenoxy)propyl iodide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H3COC6H4O(CH2)3I
CAS番号:
分子量:
292.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
屈折率
n20/D 1.5758 (lit.)
mp
21-24 °C (lit.)
密度
1.5274 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(OCCCI)cc1
InChI
1S/C10H13IO2/c1-12-9-3-5-10(6-4-9)13-8-2-7-11/h3-6H,2,7-8H2,1H3
InChI Key
GTYRCWMYISITHE-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)