組成
trans, 95%
溶解性
chloroform: soluble 2%
THF: soluble
toluene: soluble
蛍光検出
λex 404 nm; λem 451 nm in chloroform
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
575410-BULK:
575410-1G:
575410-VAR:
試験成績書(COA)
資料
代表的な発光ポリマーの特性について解説しました。高分子有機ELは、フラットパネルディスプレイや照明への応用を視野に現在開発が進められており、発光ポリマーの特性理解と効率向上が急がれています。
LEPs enable a wide range of important applications including sensors, flexible LED displays and lighting devices, optical pump lasers, and potentially polymer diode lasers.