Merck
575119
Sigma-Aldrich
Holmium(III) sulfate
≥99.99% trace metals basis
別名:
Holmium sulfate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ho2(SO4)3
CAS番号:
分子量:
618.05
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: holmium
SMILES記法
[Ho+3].[Ho+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ho.3H2O4S/c;;3*1-5(2,3)4/h;;3*(H2,1,2,3,4)/q2*+3;;;/p-6
InChI Key
MKPJADFELTTXAV-UHFFFAOYSA-H
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
575119-BULK:
575119-5G:
575119-15G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)