Merck
574414
Sigma-Aldrich
3,5-Dichloro-2-hydroxypyridine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3Cl2NO
CAS番号:
分子量:
163.99
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
180-182 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1ncc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C5H3Cl2NO/c6-3-1-4(7)5(9)8-2-3/h1-2H,(H,8,9)
InChI Key
ZICOPWJJZSJEDL-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
574414-1G:
574414-BULK:
574414-VAR:
574414-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)