Merck
573450
Sigma-Aldrich
3-Amino-3-(3-bromophenyl)propionic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H10BrNO2
CAS番号:
分子量:
244.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
227 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
NC(CC(O)=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C9H10BrNO2/c10-7-3-1-2-6(4-7)8(11)5-9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)
InChI Key
RLYAXKJHJUXZOT-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
573450-1G:
573450-VAR:
573450-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)