Merck
573396
Sigma-Aldrich
3-Amino-3-(4-nitrophenyl)propionic acid
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H10N2O4
CAS番号:
分子量:
210.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
215 °C (dec.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
NC(CC(O)=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H10N2O4/c10-8(5-9(12)13)6-1-3-7(4-2-6)11(14)15/h1-4,8H,5,10H2,(H,12,13)
InChI Key
JVQPVKJZKRICRR-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
573396-BULK:
573396-1G:
573396-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)