Merck
571962
Sigma-Aldrich
Cycloheptyl isocyanate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C7H13NCO
CAS番号:
分子量:
139.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.4680 (lit.)
bp
188-189 °C (lit.)
密度
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C=NC1CCCCCC1
InChI
1S/C8H13NO/c10-7-9-8-5-3-1-2-4-6-8/h8H,1-6H2
InChI Key
JCNLHDHXQVZQAM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
163.4 °F - closed cup
引火点(℃)
73 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
571962-1G:
571962-5G:
571962-BULK:
571962-VAR:
試験成績書(COA)