Merck
571857
Sigma-Aldrich
4-Fluorophenethyl isocyanate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H4CH2CH2NCO
CAS番号:
分子量:
165.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5011 (lit.)
bp
232-233 °C (lit.)
密度
1.1342 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Fc1ccc(CCN=C=O)cc1
InChI
1S/C9H8FNO/c10-9-3-1-8(2-4-9)5-6-11-7-12/h1-4H,5-6H2
InChI Key
FDCHHLBMDMJXGM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
200.6 °F
引火点(℃)
93.66 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
571857-5G:
571857-VAR:
571857-1G:
571857-BULK:
試験成績書(COA)