Merck
571512
Sigma-Aldrich
3-ブロモ-4-フルオロベンゾニトリル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H3(F)CN
CAS番号:
分子量:
200.01
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
54-58 °F (lit.)
SMILES記法
Fc1ccc(cc1Br)C#N
InChI
1S/C7H3BrFN/c8-6-3-5(4-10)1-2-7(6)9/h1-3H
InChI Key
JKCYKISVUIVZCS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
571512-BULK:
571512-25G:4548173171166
571512-VAR:
571512-5G:4548173171173
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)