Merck
571008
Sigma-Aldrich
5-クロロ-2,3-ジメトキシベンズアルデヒド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H2(OCH3)2CHO
CAS番号:
分子量:
200.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
96-100 °C (lit.)
SMILES記法
[H]C(=O)c1cc(Cl)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C9H9ClO3/c1-12-8-4-7(10)3-6(5-11)9(8)13-2/h3-5H,1-2H3
InChI Key
FIRVUYUWCDJOMJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
571008-1G:
571008-VAR:
571008-5G:
571008-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)