Merck
570222
Sigma-Aldrich
2-(tert-ブトキシカルボニルオキシ)フェニルボロン酸ピナコールエステル
97%
別名:
tert-ブチル 2-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)フェニルカルボナート, tert-ブチル-2-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)フェニルカルボナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3COCOOC6H4BO2C2(CH3)4
CAS番号:
分子量:
320.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
73-77 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)Oc1ccccc1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C17H25BO5/c1-15(2,3)21-14(19)20-13-11-9-8-10-12(13)18-22-16(4,5)17(6,7)23-18/h8-11H,1-7H3
InChI Key
JWSZKSKLMRKJHM-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
570222-BULK:
570222-1G:
570222-VAR:
570222-5G:
試験成績書(COA)