Merck
569828
Sigma-Aldrich
Pyridinium dichromate on silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 20 wt. % silica gel loading
別名:
PDC on silica
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
標識化の程度
20 wt. % silica gel loading
粒径
200-400 mesh
保管温度
2-8°C
SMILES記法
c1cc[nH+]cc1.c2cc[nH+]cc2.[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2C5H5N.2Cr.7O/c2*1-2-4-6-5-3-1;;;;;;;;;/h2*1-5H;;;;;;;;;/q;;;;;;;;;2*-1/p+2
InChI Key
LMYWWPCAXXPJFF-UHFFFAOYSA-P
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
569828-25G:4548173171012
569828-BULK:
569828-VAR:
569828-100G:4548173171005
文書ライブラリにアクセスする
資料
Functionalized silica gel is used in size-exclusion chromatography of cationic polymers and in the separation of sugars, steroids, cholesterol, and triglycerides.