Merck
569658
Sigma-Aldrich
5,8-ジメトキシ-1-テトラロン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H14O3
CAS番号:
分子量:
206.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
mp
59-63 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
COc1ccc(OC)c2C(=O)CCCc12
InChI
1S/C12H14O3/c1-14-10-6-7-11(15-2)12-8(10)4-3-5-9(12)13/h6-7H,3-5H2,1-2H3
InChI Key
VAMWBRIIBYQTGS-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
569658-5G:
569658-BULK:
569658-VAR:
569658-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)