Merck
569321
Sigma-Aldrich
(3-メトキシフェニルエチニル)トリメチルシラン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4OCH3C≡CSi(CH3)3
CAS番号:
分子量:
204.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5360 (lit.)
bp
65-70 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
0.940 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cccc(c1)C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H16OSi/c1-13-12-7-5-6-11(10-12)8-9-14(2,3)4/h5-7,10H,1-4H3
InChI Key
QTRRBVKHHBFICK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
135.0 °F - closed cup
引火点(℃)
57.2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
569321-VAR:
569321-BULK:
569321-1G:
569321-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)