Merck
569232
Sigma-Aldrich
クロロフェニルシラン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5SiH2Cl
CAS番号:
分子量:
142.66
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5260 (lit.)
bp
41 °C/9 mmHg (lit.)
密度
1.070 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H][Si]([H])(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C6H7ClSi/c7-8-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,8H2
InChI Key
NBWIIOQJUKRLKW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
129.2 °F - closed cup
引火点(℃)
54 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
569232-VAR:
569232-1G:
569232-BULK:
569232-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)