Merck
296937
Sigma-Aldrich
ジ-tert-ブチルクロロシラン
97%
別名:
クロロ-ジ-tert-ブチルシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)3C]2SiHCl
CAS番号:
分子量:
178.77
Beilstein:
2203045
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.441 (lit.)
bp
82-84 °C/45 mmHg (lit.)
密度
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)[SiH](Cl)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H19ClSi/c1-7(2,3)10(9)8(4,5)6/h10H,1-6H3
InChI Key
OGWXFZNXPZTBST-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
102.2 °F - closed cup
引火点(℃)
39 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
296937-10G:
296937-VAR:
296937-1G:
296937-25G:
296937-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahedron Letters, 34, 2927-2927 (1993)
Organometallics, 11, 3542-3542 (1992)