Merck
568252
Sigma-Aldrich
4,5-Dimethoxy-1-indanone
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H12O3
CAS番号:
分子量:
192.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
73-77 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc2C(=O)CCc2c1OC
InChI
1S/C11H12O3/c1-13-10-6-4-7-8(11(10)14-2)3-5-9(7)12/h4,6H,3,5H2,1-2H3
InChI Key
XQODIRIVQXQUFN-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
568252-BULK:
568252-5G:
568252-VAR:
568252-1G:
試験成績書(COA)