Merck
568104
Sigma-Aldrich
(1S,2R)-(+)-2-Benzamidocyclohexanecarboxylic acid
97%
別名:
(1R,2S)-2-(+)-Benzoamido-cyclohexane carboxylic acid, (1S,2R)-2-(Benzoylamino)-cyclohexanecarboxylic acid, (1S-cis)-2-(Benzoylamino)-cyclohexanecarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H17NO3
CAS番号:
分子量:
247.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
光学活性
[α]20/D +34°, c = 1% in chloroform
mp
205-209 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)[C@H]1CCCC[C@H]1NC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H17NO3/c16-13(10-6-2-1-3-7-10)15-12-9-5-4-8-11(12)14(17)18/h1-3,6-7,11-12H,4-5,8-9H2,(H,15,16)(H,17,18)/t11-,12+/m0/s1
InChI Key
PUANNVQABXUYKU-NWDGAFQWSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
568104-BULK:
568104-5G:
568104-1G:
568104-VAR:
試験成績書(COA)