Merck
567949
Sigma-Aldrich
2-(4-ビフェニル)エチルイソシアナート
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5C6H4CH2CH2NCO
CAS番号:
分子量:
223.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
solid
屈折率
n20/D >1.6020 (lit.)
密度
>1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C=NCCc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C15H13NO/c17-12-16-11-10-13-6-8-15(9-7-13)14-4-2-1-3-5-14/h1-9H,10-11H2
InChI Key
MNLXNPZLWAYHNL-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
567949-VAR:
567949-5G:
567949-1G:
567949-BULK:
試験成績書(COA)