Merck
56790
Sigma-Aldrich
イミノ二酢酸ナトリウム, 二塩基性 一水和物
≥95.0% (T)
別名:
イミノ二酢酸 二ナトリウム塩 一水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HN(CH2COONa)2 · H2O
CAS番号:
分子量:
195.08
Beilstein:
3790611
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0% (T)
形状
solid
SMILES記法
[Na+].[Na+].[H]O[H].[O-]C(=O)CNCC([O-])=O
InChI
1S/C4H7NO4.2Na.H2O/c6-3(7)1-5-2-4(8)9;;;/h5H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI Key
YSBGCHXLMBAKPV-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
56790-BULK:
56790-INTR:
56790-VAR:
56790-50G:
56790-250G:
試験成績書(COA)