Merck
567531
Sigma-Aldrich
4-Ethoxybiphenyl-4′-boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2OC6H4-C6H4B(OH)2
CAS番号:
分子量:
242.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
mp
259-264 °C (lit.)
SMILES記法
CCOc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)B(O)O
InChI
1S/C14H15BO3/c1-2-18-14-9-5-12(6-10-14)11-3-7-13(8-4-11)15(16)17/h3-10,16-17H,2H2,1H3
InChI Key
ZFFXATWYKJBSCC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • ネマチック液晶に用いるキラルドーパントの合成
その他情報
Contains varying amounts of anhydride
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)