Merck
567493
Sigma-Aldrich
2-Ethoxy-5-methylphenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H3CH3OCH2CH3B(OH)2
CAS番号:
分子量:
180.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
mp
89-94 °C (lit.)
SMILES記法
CCOc1ccc(C)cc1B(O)O
InChI
1S/C9H13BO3/c1-3-13-9-5-4-7(2)6-8(9)10(11)12/h4-6,11-12H,3H2,1-2H3
InChI Key
KBGGTPGSWHNQEX-UHFFFAOYSA-N
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
567493-BULK:
567493-VAR:
567493-1G:
567493-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)